Etidio bromuro 95%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
170960010 170960050 170960250
ACRO170960010EA 62.8 EUR
ACRO170960010 ACRO170960050 ACRO170960250
Etidio bromuro 95%, puro
Etidio bromuro
Formula: C₂₁H₂₀BrN₃
Pto. Ebullición: 72 °C (0,1 -rr)
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011724
Núm. CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,04751
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Loss on drying ≤5.0 %
Solubility (1 % in water) Clear red
pH (1 % in water at 20°C) Approx. 4.5