Etidio bromuro ≥98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromuro de 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridinio
L07482.03 L07482.06
L07482.03EA 45.9 EUR
L07482.03 L07482.06
Etidio bromuro ≥98% (dry weight)
Etidio bromuro
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 Merck Reference: 14,4731 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011724
Formula: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Pto. Ebullición: 72 °C (0.1 mmHg)
Pto. de fusión: ∼ 261 °C (desc.)
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011724
Núm. CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 14,4731