Etidio bromuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
17896 17898
PIER17896EA 85 EUR
PIER17896 PIER17898
Etidio bromuro
Etidio bromuro
Formula: C₂₁H₂₀BrN₃
Pto. Ebullición: 72 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: 261…264 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011724
Núm. CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,04751