Dimidio bromuro 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bromuro de 3,8-diamino-6-fenil-5-metilfenantridinio, Bromuro de 2,7-diamino-9-fenil-10-metilfenantridinio
B24818.01 B24818.03
B24818.01EA 83.6 EUR
B24818.01 B24818.03
Dimidio bromuro 95%
Dimidio bromuro
Purity: 95% CAS No.: 518-67-2 Molecular Formula: C20H18BrN3 Formula Weight: 380.31 Melting Point: 230° dec. MDL No.: MFCD00011757
Formula: C₂₀H₁₈BrN₃
MW: 380.29 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011757
Núm. CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM