Dimidio bromuro, Millipore®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Bromuro de 3,8-diamino-6-fenil-5-metilfenantridinio, Bromuro de 2,7-diamino-9-fenil-10-metilfenantridinio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12130.0001
1.12130.0005
1.12130.0001EA
900
EUR
1.12130.0001
1.12130.0005
Dimidio bromuro, Millipore®
Dimidio bromuro
Formula:
C₂₀H₁₈BrN₃ MW: 380.29 g/mol Pto. de fusión: 243…248 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011757 Núm. CAS: 518-67-2 EINECS: 208-256-7 UN: 2811 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 242 °C |
Molar Mass | 380.28 g/mol |
Bulk Density | 380 kg/m3 |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |