1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
181560050 181560250 181561000 181565000
ACRO181560050EA 36.1 EUR
ACRO181560050 ACRO181560250 ACRO181561000 ACRO181565000
1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano 99%
1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano
Formula: C₁₂H₂₄O₆
Pto. Ebullición: 396 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 36…40 °C
Densidad: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005113
Núm. CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Índice Merck: 13,02630
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to white Crystals or crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥98.5 %