1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11249.09
A11249.18
A11249.30
A11249.09EA
58.5
EUR
A11249.09
A11249.18
A11249.30
1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano ≥99%
1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano
Purity: 99%
CAS No.: 17455-13-9
Molecular Formula: C12H24O6
Formula Weight: 264.32
Flash Point: 109°(228°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 116°/0.2mm
Beilstein Reference: 1619616
Merck Reference: 14,2602
MDL No.: MFCD00005113
Formula:
C₁₂H₂₄O₆ Pto. Ebullición: 116 °C (0,2 mmHg) Pto. de fusión: 37…41 °C Densidad: 1,175 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005113 Núm. CAS: 17455-13-9 EINECS: 241-473-5 Índice Merck: 14,2602 |