1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
8.11684.0005EA 39.2 EUR
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano
Formula: C₁₂H₂₄O₆
Pto. Ebullición: 396 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 37…39 °C
Densidad: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005113
Núm. CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Índice Merck: 13,02630
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 264.32 g/mol
Flash Point 109 °C