1,4,7,10,13-Pentaoxaciclopentadecano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
182860050 182860250
ACRO182860050EA 49 EUR
ACRO182860050 ACRO182860250
1,4,7,10,13-Pentaoxaciclopentadecano 98%
1,4,7,10,13-Pentaoxaciclopentadecano
Formula: C₁₀H₂₀O₅
MW: 220.27 g/mol
Pto. Ebullición: 100…135 °C (.2 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.1 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005110
Núm. CAS: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +48° to +55° (20°C, 589 nm) (0.5% in Methanol)