1,4,7,10-Tetraoxaciclododecano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
187020025 187020050 187020250
ACRO187020025EA 71 EUR
ACRO187020025 ACRO187020050 ACRO187020250
1,4,7,10-Tetraoxaciclododecano 97%
1,4,7,10-Tetraoxaciclododecano
Formula: C₈H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005103
Núm. CAS: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %
Titration with HClO4 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine))