1,4,7,10-Tetraoxaciclododecano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11972.03 A11972.06 A11972.14
A11972.03EA 82.1 EUR
A11972.03 A11972.06 A11972.14
1,4,7,10-Tetraoxaciclododecano ≥98%
1,4,7,10-Tetraoxaciclododecano
Purity: 98% CAS No.: 294-93-9 Molecular Formula: C8H16O4 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Odourless Melting Point: 17° Boiling Point: 68-70°/0.1mm Beilstein Reference: 1363064 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005103
Formula: C₈H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 68…70 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,108
Pto. de inflamación: >109 °C (228 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005103
Núm. CAS: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II