Zapatos de seguridad, con cordones, uvex suXXeed®, 62553
Proveedor: UVEX
6255344 6255345 6255336 6255337 6255346 6255347 6255338 6255339 6255340 6255335 6255341 6255342 6255343
UVEX6255344EA 69.2 EUR
UVEX6255344 UVEX6255345 UVEX6255336 UVEX6255337 UVEX6255346 UVEX6255347 UVEX6255338 UVEX6255339 UVEX6255340 UVEX6255335 UVEX6255341 UVEX6255342 UVEX6255343
Zapatos de seguridad, con cordones, uvex suXXeed®, 62553
Zapatos y botas
Metal-free, flexible, lightweight safety shoe made from oiled hydro suede leather upper, resistant to liquid penetration, collar and gusset in water-repellent fabric, fabric eyelets plus a double-desity PU2D sole , highly slip resistant and resistant to oils and hydrocarbons.
  • Forro Climate Airmesh de secado rápido, muy resistente a la abrasión, muy buena resistencia a la abrasión y muy buena absorción de vapor de agua
  • Plantilla extraíble, parte superior en tejido resistente a la abrasión
  • Puntera de protección sin metal (200 J)
  • Entresuela resistente a la