2,6-Dicloropurina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
113700010 113700050
ACRO113700010EA 35.4 EUR
ACRO113700010 ACRO113700050
2,6-Dicloropurina 97%
2,6-Dicloropurina
Formula: C₅H₂Cl₂N₄
Pto. de fusión: 184…186 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077725
Núm. CAS: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %