6-Cloropurina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
171280050 171280250
ACRO171280050EA 110 EUR
ACRO171280050 ACRO171280250
6-Cloropurina 99+%
6-Cloropurina
Formula: C₅H₃ClN₄
MW: 154,56 g/mol
Pto. Ebullición: 185 - 192 °C (2 -rr)
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075825
Núm. CAS: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Índice Merck: 13,02180
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
Appearance of solution (0.1% soln. in 0.1 M HCl) clear, opalescent to yellowish
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Carbon (C) 38.47 to 39.25 % (On dry substance)
Nitrogen (N) 32.52 to 36.97 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm