6-Cloropurina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
A11202.03 A11202.06 A11202.14
A11202.03EA 28.7 EUR
A11202.03 A11202.06 A11202.14
6-Cloropurina ≥99%
6-Cloropurina
Purity: 99% CAS No.: 87-42-3 Molecular Formula: C5H3ClN4 Formula Weight: 154.56 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 5774 Merck Reference: 14,2161 MDL No.: MFCD00075825
Formula: C₅H₃ClN₄
MW: 154,56 g/mol
Pto. Ebullición: 185…192 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075825
Núm. CAS: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Índice Merck: 14,2161