2-Amino-6-clorpurina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
149290010 149290050
ACRO149290010EA 43.2 EUR
ACRO149290010 ACRO149290050
2-Amino-6-clorpurina 99+%
2-Amino-6-chloropurine
Formula: C₅H₄ClN₅
MW: 169,57 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Número MDL: MFCD00075252
Núm. CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)