Adenina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Purin-6-amina
147440250 147441000 147445000
ACRO147440250EA 119 EUR
ACRO147440250 ACRO147441000 ACRO147445000
Adenina 99%
Adenina
Formula: C₅H₅N₅
MW: 135.13 g/mol
Pto. de fusión: 360…365 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041790
Núm. CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00152
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %