Adenina, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Peligro
Sinónimos: Purin-6-amina
1152-10 1152-100 1152-25
1152-10EA 103 EUR
1152-10 1152-100 1152-25
Adenina, Millipore®
Adenina
Formula: C₅H₅N₅
MW: 135,13 g/mol
Densidad: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041790
Núm. CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00152