Guanina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12024.14
A12024.22
A12024.36
A12024.14EA
49.2
EUR
A12024.14
A12024.22
A12024.36
Guanina ≥98%
Guanina
Purity: 98%
CAS No.: 73-40-5
Molecular Formula: C5H5N5O
Formula Weight: 151.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formula:
C₅H₅N₅O Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00071533 Núm. CAS: 73-40-5 EINECS: 200-799-8 Índice Merck: 14,4564 |