Purin-6(1H)-ona 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122010250 122010050 122011000
ACRO122010250EA 95 EUR
ACRO122010250 ACRO122010050 ACRO122011000
Purin-6(1H)-ona 99.5%
Purin-6(1H)-ona
Formula: C₅H₄N₄O
Pto. de fusión: >250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005725
Núm. CAS: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Índice Merck: 13,04895
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.4 %