Purin-6(1H)-ona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11481.06
A11481.14
A11481.22
A11481.06EA
30.2
EUR
A11481.06
A11481.14
A11481.22
Purin-6(1H)-ona ≥99%
Purin-6(1H)-ona
Purity: 99%
CAS No.: 68-94-0
Molecular Formula: C5H4N4O
Formula Weight: 136.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formula:
C₅H₄N₄O Pto. de fusión: >300 °C |
Número MDL:
MFCD00005725 Núm. CAS: 68-94-0 EINECS: 200-697-3 Índice Merck: 14,4869 |