3,7-Dihidro-1H-purina-2,6-diona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxypurine
149170050 149170250 149171000
ACRO149170050EA 52.1 EUR
ACRO149170050 ACRO149170250 ACRO149171000
3,7-Dihidro-1H-purina-2,6-diona 98%
3,7-Dihidro-1H-purina-2,6-diona
Formula: C₅H₄N₄O₂
MW: 152.11 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078453
Núm. CAS: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Índice Merck: 12,10193
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 % (800°C)
HPLC ≥97.5 %
TLC Homogeneous
UV spectrophotometry molar absorptivity 9300 +/- 2%, on dry basis
Appearance of solution (c=1, 1M NaOH) clear colorless to light yellow soln
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm