3,7-Dihidro-1H-purina-2,6-diona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxypurine
A11077.14
A11077.22
A11077.14EA
86.6
EUR
A11077.14
A11077.22
3,7-Dihidro-1H-purina-2,6-diona ≥99%
3,7-Dihidro-1H-purina-2,6-diona
Purity: 99%
CAS No.: 69-89-6
Molecular Formula: C5H4N4O2
Formula Weight: 152.11
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₅H₄N₄O₂ MW: 152.11 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078453 Núm. CAS: 69-89-6 EINECS: 200-718-6 Índice Merck: 14,10059 |