VWR®, Sistema de transporte de botellas
Proveedor: DWK Life Sciences
292807309 292826306 292836307 292816305 292806304
215-4172EA 126 EUR
215-4172 215-4170 215-4171 215-4169 215-4168
VWR®, Sistema de transporte de botellas
Portadores Portadores de frascos
El sistema modular de transporte de botellas se ajusta a las botellas de laboratorio estándar que tienen un acabado de cuello GL 45.
  • Compatible con cuatro botellas de 2, 5, 10 y 20 litros.
  • Todos los materiales son totalmente autoclavables.
  • Hace que verter líquidos de las botellas más grandes sea más cómodo y seguro
Está diseñado ergonómicamente y ofrece beneficios de salud y seguridad para el usuario. Permite el transporte fácil y seguro de botellas alrededor del laboratorio o instalación de producción