Purina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
131670010 131670050
ACRO131670010EA 232 EUR
ACRO131670010 ACRO131670050
Purina 99%
Purina
Formula: C₅H₄N₄
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079221
Núm. CAS: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Índice Merck: 12,08129
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %