3-Metiladenina 90+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
379791000 379795000
ACRO379791000EA 219 EUR
ACRO379791000 ACRO379795000
3-Metiladenina 90+%
3-Metiladenina
Formula: C₆H₇N₅
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010531
Núm. CAS: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %