Tapones de rosca de membrana de ventilación estéril, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
291182809 291181307 291181907 291185609 291189105 291162807
SCOT291182809EA 33.5 EUR
SCOT291182809 SCOT291181307 SCOT291181907 215-4260 SCOT291189105 SCOT291162807
Tapones de rosca de membrana de ventilación estéril, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
Ideal para procesos de autoclave porque la membrana de ePTFE de 0.2 micrones permite la igualación de presión y el sellado hermético, lo que reduce en gran medida el riesgo de contaminación. Se evita el ingreso de líquidos o sólidos y el contenido de la botella permanece estéril.
  • Los tapones de membrana se pueden esterilizar en autoclave a 121 ° C (20 minutos) o 134 ° C (3 minutos)
  • Rentable ya que las tapas se pueden reutilizar varias veces
  • Conveniente ya que hay seis tapas disponibles que permiten el uso con una amplia gama de tamaños de botellas desde 10 ml hasta 3500 ml.
  • Biocompatible: El material del filtro ePTFE se ajusta a USP 88 121 ° C clase VI
  • La membrana de PTFE y su soporte de malla de polipropileno están soldados ultrasónicamente en su lugar formando un sello duradero
La estructura microporosa de la membrana expandida de politetrafluoroetileno (ePTFE) permite el intercambio de gases estériles en dos direcciones mientras bloquea el flujo de líquidos acuosos de alta tensión superficial como el agua. La nueva membrana de ePTFE más delgada combinada con orificios de ventilación más grandes aumentan las tasas de intercambio de gases