3,7-Dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
L14986.03 L14986.MD
L14986.03EA 278 EUR
L14986.03 L14986.MD
3,7-Dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona ≥98%
3,7-Dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona
Purity: 98+% CAS No.: 1076-22-8 Molecular Formula: C6H6N4O2 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00005580
Formula: C₆H₆N₄O₂
MW: 166.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005580
Núm. CAS: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1