3,7-Dihidro-7-metil-1H-purina-2,6-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, 7-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dihydro-7-methyl-1H-purine-2,6-dione
H29190.MF
H29190.MD
H29190.MFEA
94.5
EUR
H29190.MF
H29190.MD
3,7-Dihidro-7-metil-1H-purina-2,6-diona ≥98%
3,7-Dihidro-7-metil-1H-purina-2,6-diona
Purity: 98%
CAS No.: 552-62-5
Molecular Formula: C6H6N4O2
Formula Weight: 166.14
Melting Point:
Formula:
C₆H₆N₄O₂ MW: 166.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037979 Núm. CAS: 552-62-5 EINECS: 209-019-0 |