3,7-Dihidro-3-isobutil-1-metil-1H-purina-2,6-diona 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: IBMX
228420010 228420050
ACRO228420010EA 189 EUR
ACRO228420010 ACRO228420050
3,7-Dihidro-3-isobutil-1-metil-1H-purina-2,6-diona 99+%
3,7-Dihidro-3-isobutil-1-metil-1H-purina-2,6-diona
Formula: C₁₀H₁₄N₄O₂
MW: 222.25 g/mol
Pto. de fusión: 200…203 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005584
Núm. CAS: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 203 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %