3,7-Dihidro-3-isobutil-1-metil-1H-purina-2,6-diona, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: IBMX
410957-1 410957-250
410957-1EA 280 EUR
410957-1 410957-250
3,7-Dihidro-3-isobutil-1-metil-1H-purina-2,6-diona, Millipore®
3,7-Dihidro-3-isobutil-1-metil-1H-purina-2,6-diona
Formula: C₁₀H₁₄N₄O₂
MW: 222.25 g/mol
Pto. de fusión: 200…201 °C
Número MDL: MFCD00005584
Núm. CAS: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3