Teobromina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
258821000 258822500 258820010
ACRO258821000EA 117 EUR
ACRO258821000 ACRO258822500 ACRO258820010
Teobromina 99%
Teobromina
Formula: C₇H₈N₄O₂
Pto. de fusión: 290…295 °C
Densidad: 1,419 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022830
Núm. CAS: 83-67-0
EINECS: 201-494-2
Índice Merck: 12,09418
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)