Teobromina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,7-Dihidro-3,7-dimetil-1H-purina-2,6-diona
A11861.18
A11861.22
A11861.30
A11861.18EA
67.5
EUR
A11861.18
A11861.22
A11861.30
Teobromina 99%
Teobromina
Purity: 99%
CAS No.: 83-67-0
Molecular Formula: C7H8N4O2
Formula Weight: 180.17
Melting Point: 345-350°
Beilstein Reference: 16464
Merck Reference: 14,9282
MDL No.: MFCD00022830
Phosphosdiesterase inhibitor
Formula:
C₇H₈N₄O₂ MW: 180,17 g/mol Pto. de fusión: 345…350 °C Densidad: 1,50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022830 Núm. CAS: 83-67-0 EINECS: 201-494-2 Índice Merck: 14,9282 |