Cafeína ≥99.7%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,7-Dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona
39214.14
39214.22
39214.36
39214.14EA
41.5
EUR
39214.14
39214.22
39214.36
Cafeína ≥99.7%
Cafeína
Purity: 99.7%
CAS No.: 58-08-2
Molecular Formula: C8H10N4O2
Formula Weight: 194.19
Physical Form: Powder
Density: 1.230
Appearance: White
Melting Point: 234-236°
Boiling Point: 178° subl.
Beilstein Reference: 17705
Merck Reference: 14,1636
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00005758
Formula:
C₈H₁₀N₄O₂ MW: 194,19 g/mol Pto. Ebullición: 178 °C (subl.) Pto. de fusión: 234…236 °C Densidad: 1,230 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005758 Núm. CAS: 58-08-2 EINECS: 200-362-1 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1636 |