Cafeína ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,7-Dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona
A10431.0B
A10431.22
A10431.30
A10431.0BEA
143
EUR
A10431.0B
A10431.22
A10431.30
Cafeína ≥99%
Cafeína
Purity: 99%
CAS No.: 58-08-2
Molecular Formula: C8H10N4O2
Formula Weight: 194.19
Physical Form: Powder
Density: 1.230
Appearance: White
Melting Point: 234-236°
Solubility: Soluble in pyrrole, THF-H2O mixture, ethyl acetate
Beilstein Reference: 17705
Merck Reference: 14,1636
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00005758
Has inhibitory action against lung and colon tumorigenses, and virus induction
Formula:
C₈H₁₀N₄O₂ Pto. de fusión: 234…236 °C Densidad: 1,230 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005758 Núm. CAS: 58-08-2 EINECS: 200-362-1 UN: 1544 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1636 |