b-Nicotinamida adenina dinucleotido, forma oxidada (NAD+)
Proveedor: PanReac AppliChem
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
A1124.0005EA 194 EUR
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
b-Nicotinamida adenina dinucleotido, forma oxidada (NAD+)
b-Nicotinamida adenina dinucleotido, forma oxidada (NAD+)
Formula: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Pto. de fusión: 140 hasta 142 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036253
Núm. CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Índice Merck: 13,06370