b-Nicotinamida adenina dinucleotido, forma oxidada (NAD+), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
481911-10 481911-5
481911-10EA 631 EUR
481911-10 481911-5
b-Nicotinamida adenina dinucleotido, forma oxidada (NAD+), Millipore®
b-Nicotinamida adenina dinucleotido, forma oxidada (NAD+)
Formula: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036253
Núm. CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Índice Merck: 13,06370