b-Nicotinamida adenina dinucleotido, forma oxidada (NAD+), Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.24542.0001 1.24542.0005 1.24542.0025
1.24542.0001EA 68.2 EUR
1.24542.0001 1.24542.0005 1.24542.0025
b-Nicotinamida adenina dinucleotido, forma oxidada (NAD+), Millipore®
b-Nicotinamida adenina dinucleotido, forma oxidada (NAD+)
Formula: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036253
Núm. CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Índice Merck: 13,06370