6-Bencilaminopurina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bencil(purin-6-il)amina
226410010 226410050 226410250
ACRO226410010EA 43.8 EUR
ACRO226410010 ACRO226410050 ACRO226410250
6-Bencilaminopurina 99%
6-Bencilaminopurina
Formula: C₁₂H₁₁N₅
MW: 225.25 g/mol
Pto. de fusión: 229…233 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005572
Núm. CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 233 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)