6-Bencilaminopurina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bencil(purin-6-il)amina
A14678.03 A14678.06 A14678.14
A14678.03EA 32.5 EUR
A14678.03 A14678.06 A14678.14
6-Bencilaminopurina ≥99%
6-Bencilaminopurina
Purity: 99% CAS No.: 1214-39-7 Molecular Formula: C12H11N5 Formula Weight: 225.26 Melting Point: 229-233° Beilstein Reference: 19406
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables
Formula: C₁₂H₁₁N₅
MW: 225,25 g/mol
Pto. de fusión: 229…233 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005572
Núm. CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5