2,3-Dicloropirazina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
377040050 377040250 377041000
ACRO377040050EA 114 EUR
ACRO377040050 ACRO377040250 ACRO377041000
2,3-Dicloropirazina 98%
2,3-Dicloropirazina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 105…107 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: 22,5…24.5 °C
Densidad: 1,431 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040964
Núm. CAS: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %