2,6-Dicloropirazina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
232540010 232540050 232540250
ACRO232540010EA 28.7 EUR
ACRO232540010 ACRO232540050 ACRO232540250
2,6-Dicloropirazina 99+%
2,6-Dicloropirazina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.98 g/mol
Pto. de fusión: 53…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006125
Núm. CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %