2,6-Dicloropirazina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11175.06 A11175.14 A11175.22
A11175.06EA 137 EUR
A11175.06 A11175.14 A11175.22
2,6-Dicloropirazina ≥98%
2,6-Dicloropirazina
Purity: 99% CAS No.: 4774-14-5 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Beilstein Reference: 2439 MDL No.: MFCD00006125
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.98 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C (40 mmHg)
Pto. de fusión: 52…56 °C
Densidad: 1.713 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006125
Núm. CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8