2-Cloropirazina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Chloropyrazine
A10108.06
A10108.09
A10108.14
A10108.22
A10108.06EA
57.2
EUR
A10108.06
A10108.09
A10108.14
A10108.22
2-Cloropirazina ≥98%
2-Cloropirazina
Purity: 98%
CAS No.: 14508-49-7
Molecular Formula: C4H3ClN2
Formula Weight: 114.54
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5370
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 107019
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006124
Formula:
C₄H₃ClN₂ MW: 114.53 g/mol Pto. Ebullición: 153…154 °C Densidad: 1.284 Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006124 Núm. CAS: 14508-49-7 EINECS: 238-517-0 UN: 1993 ADR: 3 III |