Pirazina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 40 EUR
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pirazina 99+%
Pirazina
Formula: C₄H₄N₂
Pto. Ebullición: 115…116 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 52…56 °C
Densidad: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006122
Núm. CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,08047
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %