Pirazina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
16326.09
16326.18
16326.09EA
40.7
EUR
16326.09
16326.18
Pirazina ≥98%
Pirazina
Purity: 98%
CAS No.: 290-37-9
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.031
Refractive Index: 1.5235
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Strong
Melting Point: 50-56°
Boiling Point: 113-116°
Solubility: Soluble in water, alcohol, and ether
Beilstein Reference: 103905
Merck Reference: 14,7957
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006122
Formula:
C₄H₄N₂ Pto. Ebullición: 113…116 °C Pto. de fusión: 50…56 °C Densidad: 1,031 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006122 Núm. CAS: 290-37-9 EINECS: 206-027-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III Índice Merck: 14,7957 |