Pirazina, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13982.06 A13982.14
A13982.06EA 27.3 EUR
A13982.06 A13982.14
Pirazina, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Pirazina
Purity: 99+% CAS No.: 290-37-9 Molecular Formula: C4H4N2 Formula Weight: 80.09 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5235 Odour: Strong Melting Point: 50-56° Boiling Point: 113-116° Beilstein Reference: 103905 Merck Reference: 14,7957 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00006122
Formula: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Pto. Ebullición: 113…116 °C
Pto. de fusión: 50…56 °C
Densidad: 1,031
Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006122
Núm. CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,7957