Pirazina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07064.0010 8.07064.0100 8.07064.0002
8.07064.0010EA 43.7 EUR
8.07064.0010 8.07064.0100 8.07064.0002
Pirazina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Pirazina
Formula: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 52 °C
Densidad: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006122
Núm. CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 13,08047
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 80.08 g/mol
Boiling Point 115 - 118 °C (1013 hPa)
Synonyms 1,4-Diazine
Hill Formula C4H4N2