2,3-Dimetilpirazina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12628.09
A12628.18
A12628.30
A12628.09EA
65.1
EUR
A12628.09
A12628.18
A12628.30
2,3-Dimetilpirazina ≥99%
2,3-Dimetilpirazina
Purity: 99%
CAS No.: 5910-89-4
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Pleasant
Melting Point: -12°
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 107908
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006144
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Pto. Ebullición: 156 °C Pto. de fusión: –12 °C Densidad: 1,022 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006144 Núm. CAS: 5910-89-4 EINECS: 227-630-0 UN: 1993 ADR: 3,III |