2,5-Dimetilpirazina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
174520050
174520250
ACRO174520050EA
58.9
EUR
ACRO174520050
ACRO174520250
2,5-Dimetilpirazina 99%
2,5-Dimetilpirazina
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 15 °C Densidad: 0,99 g/cm³ Pto. de inflamación: 63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006147 Núm. CAS: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4987 to 1.5007 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |